EP5825738004
Adapter for Eppendorf® S-4-104
capacity, 23 x 2.6 - 8 mL round-bottom Tubes, pack of 2
Scegli un formato
325,00 €
Scegli un formato
About This Item
325,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
round bottom
Caratteristiche
capacity 23 x 2.6 - 8 mL round-bottom Tubes
for use with aerosol-tight lid
Confezionamento
pack of 2
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5825738004 (Global)
Parametri
3,044 × g max. RCF
tecniche
centrifugation: suitable
Altezza
115 mm
Diametro
13 mm
Compatibilità
for use with 750 mL round bucket
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)