Documenti fondamentali
EP5804750004
Eppendorf® Adapter For 100 mL Rectangular Bucket
holds standard, Vacutainer, Falcon and micro test tubes 1.2-5 mL, pack of 2 ea
Scegli un formato
2 EA
157,00 €
157,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 EA
157,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
157,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Caratteristiche
holds standard, Vacutainer, Falcon and micro test tubes 1.2-5 mL
Confezionamento
pack of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5804750004
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with 100 mL retangular bucket
Descrizione generale
Tube adapters for use with Eppendorf 100 mL rectangular bucket.
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)