Documenti fondamentali
EP5365000109
Eppendorf® Adapter 25 mL for SmartBlock(TM) 50 mL
Set consisting of 4 adapters and removal tool
Scegli un formato
4 EACH
177,00 €
177,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
4 EACH
177,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.01
177,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Caratteristiche
Set consisting of 4 adapters and removal tool
Confezionamento
case of 4 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5365000109
Categorie correlate
Descrizione generale
hese individually sensor-controlled SmartBlocks are the best solution for maintaining accurate, uniform temperatures. A wide variety of SmartBlocks for all common lab vessels support a broad range of applications - for use with Eppendorf ThermoMixer C (heating/ cooling and mixing) and ThermoStat C (heating/ cooling).
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)