EP5495504109
Eppendorf® Rotor lid for rotor FA-24x2-PTFE
used with centrifuge 5425 R
Sinonimo/i:
Aerosol-Tight Rotor Lid for Centrifuge 5425/R, Aluminum Rotor lid, Rotor cap
Scegli un formato
240,00 €
Scegli un formato
About This Item
240,00 €
Prodotti consigliati
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5495504109
Compatibilità
used with centrifuge 5425 R
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)