EP5495515003
Eppendorf® Rotor Seal and Sealing Grease
for aerosol-tight rotor lid FA-24×2 (Centrifuge models 5420, 5425/R)
Sinonimo/i:
Eppendorf® Rotor Lid Seals
Scegli un formato
44,80 €
Scegli un formato
About This Item
44,80 €
Prodotti consigliati
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5495515003
Compatibilità
Centrifuge models 5420, 5425/R
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)