EP5495501100
Eppendorf® Rotor lid for rotor FA-24x2
used with centrifuge 5420 R
Sinonimo/i:
Aerosol-Tight Rotor Lid for Centrifuge 5425/R, Aluminum Rotor Lid
Scegli un formato
225,00 €
Scegli un formato
About This Item
225,00 €
Prodotti consigliati
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5495501100
Compatibilità
Rotor FA-24x2
used with centrifuge 5420 R
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)