EP5895175007
Eppendorf® FA-6x250 rotor
for 6 x 250 mL tubes incl. QuickLock rotor cover, aerosol-tight, Centrifuge 5910 R/5920 R
Sinonimo/i:
Eppendorf Rotor
Scegli un formato
4.860,00 €
Scegli un formato
About This Item
4.860,00 €
Prodotti consigliati
Caratteristiche
for 6 x 250 mL tubes incl. QuickLock rotor cover, aerosol-tight, Centrifuge 5910 R/5920 R
Confezionamento
case of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5895175007
Parametri
10,000 rpm speed
Temperatura di conservazione
room temp
Categorie correlate
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)