E9762
Endoglycosidase F1
recombinant, expressed in E. coli, ≥16 U/mg, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Endoglycosidase F1
Scegli un formato
873,00 €
Scegli un formato
About This Item
873,00 €
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in E. coli
Livello qualitativo
Coniugato
(N-linked)
Stato
buffered aqueous solution
Attività specifica
≥16 U/mg
PM
32 kDa
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Definizione di unità
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Explore strategies for releasing N-linked glycans with PNGase F, PNGase A & native & sequential deglycosylation with endoglycosidases & exoglycosidases.