G1549
PNGase F from Elizabethkingia meningoseptica
ready-to-use solution, recombinant, expressed in E. coli
Sinonimo/i:
PNGase F
About This Item
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in E. coli
Livello qualitativo
Coniugato
(N-linked)
Grado
Proteomics Grade
Forma fisica
ready-to-use solution
Attività specifica
≥1000 U/mg
Durata
≥1 yr at -20 °C
PM
~36 kDa
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
WGK 1
I clienti hanno visto anche
Articoli
Antibody fragmentation with our pepsin digestion protocol for IgG antibody fragmentation and preparation of F(ab’).
Explore strategies for releasing N-linked glycans with PNGase F, PNGase A & native & sequential deglycosylation with endoglycosidases & exoglycosidases.