324727
Endoglycosidase F3, Elizabethkingia meningosepticum, Recombinant, E. coli
Endoglycosidase F3, Elizabethkingia meningosepticum, Recombinant, E. coli, cleaves asparagine-linked or free biantennary and triantennary complex, and Man3GlcNAc oligosaccharides from glycoproteins.
Sinonimo/i:
Endo-β-N-acetylglucosaminidase F3, Endo F3
About This Item
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in E. coli
Livello qualitativo
Coniugato
(N-linked)
Forma fisica
liquid
Attività specifica
≥30 units/mg protein
≥5 units/mL
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
do not freeze
Attività estranea
Proteases, none detected
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Attenzione
Definizione di unità
Altre note
Tarentino, A.L., and Plummer, T.H. 1994. Methods Enzymol. 230, 44.
Tarentino, A.L., et al. 1993. J. Biol. Chem. 268, 9702.
Trimble, R.B., and Tarentino, A.L. 1991. J. Biol. Chem. 266, 1646.
WGK 1
Articoli
Explore strategies for releasing N-linked glycans with PNGase F, PNGase A & native & sequential deglycosylation with endoglycosidases & exoglycosidases.