E7881
Emodin
from Frangula bark, ≥90% (HPLC), casein Kinase 2 (CK2) inhibitor
Sinonimo/i:
1,3,8-Trihydroxy-6-methyl-9,10-anthracenedione, 1,3,8-Trihydroxy-6-methylanthraquinone, 6-Methyl-1,3,8-trihydroxyanthraquinone, Archin, Emodol, Frangula-emodin, Frangulic acid, Rheum emodin
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Emodin, from Frangula bark, ≥90% (HPLC)
Origine biologica
Frangula bark
Livello qualitativo
Saggio
≥90% (HPLC)
Solubilità
DMSO: soluble
aqueous base: soluble
ethanol: soluble
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1cc(O)c2C(=O)c3c(O)cc(O)cc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C15H10O5/c1-6-2-8-12(10(17)3-6)15(20)13-9(14(8)19)4-7(16)5-11(13)18/h2-5,16-18H,1H3
RHMXXJGYXNZAPX-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... CSNK2A1(1457) , CSNK2B(1460) , ELA2(1991) , NFKB1(4790) , NKAP(79576) , NKRF(55922)
Descrizione generale
Applicazioni
- to investigate its regulatory mechanisms on lipopolysaccharide (LPS)-induced inflammatory injury in myocarditis
- as a reference standard for the development and validation of high performance liquid chromatography (HPLC)-photodiode array (PDA) assay method
- to inhibit Tau aggregation
- for direct binding assay
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3