Vai a
PHL89757
Physcion
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
1,8-Dihydroxy-3-methoxy-6-methylanthraquinone, 6-O-Methylemodin, 6-Methoxychrysophanic acid, Emodin-3-methyl ether, Parietin, Rheochrysidin
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
20 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
199,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H12O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
284.26
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
6770499
MDL number:
199,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥90.0% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
PhytoLab
SMILES string
COc1cc(O)c2C(=O)c3c(O)cc(C)cc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C16H12O5/c1-7-3-9-13(11(17)4-7)16(20)14-10(15(9)19)5-8(21-2)6-12(14)18/h3-6,17-18H,1-2H3
InChI key
FFWOKTFYGVYKIR-UHFFFAOYSA-N
General description
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Biochem/physiol Actions
Anthraquinone-derivative found in medicinal herbs.
Legal Information
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
93893PHL8937817797
Physcion phyproof® Reference Substance
PHL89757
Physcion
Physcion analytical standard
Supelco
93893
Physcion
Chrysophanol phyproof® Reference Substance
PHL89378
Chrysophanol
Physcion ≥98.0% (TLC)
Sigma-Aldrich
17797
Physcion
description
phyproof® Reference Substance
description
analytical standard
description
phyproof® Reference Substance
description
≥98.0% (TLC)
grade
primary reference standard
grade
analytical standard
grade
primary reference standard
grade
-
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (TLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
-
form
powder
form
-
form
crystals
form
-
product line
phyproof® Reference Substance
product line
-
product line
phyproof® Reference Substance
product line
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Physcion
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)