Vai a
17797
Physcion
≥98.0% (TLC)
Sinonimo/i:
1,8-Dihydroxy-3-methoxy-6-methylanthraquinone, 6-O-Methylemodin, 6-Methoxychrysophanic acid, Emodin-3-methyl ether, Parietin, Rheochrysidin
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
643,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H12O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
284.26
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-315-7
Beilstein/REAXYS Number:
6770499
MDL number:
643,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98.0% (TLC)
antibiotic activity spectrum
fungi
SMILES string
COc1cc(O)c2C(=O)c3c(O)cc(C)cc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C16H12O5/c1-7-3-9-13(11(17)4-7)16(20)14-10(15(9)19)5-8(21-2)6-12(14)18/h3-6,17-18H,1-2H3
InChI key
FFWOKTFYGVYKIR-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ELA2(1991)
Application
Physcion can be used to study antibiotics, antifungals, bioactive small molecules and cell biology. Physcion has been used in a study to test the cytotoxicity of juglanthraquinone C on human cancer cells. Physcion has also been used in a study that investigated the metabolic regulatory effects of Rheum undulatum in a high-fat diet model.
Biochem/physiol Actions
Anthraquinone-derivative found in medicinal herbs.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
93893PHL89757M5255
Physcion ≥98.0% (TLC)
Sigma-Aldrich
17797
Physcion
Physcion analytical standard
Supelco
93893
Physcion
Physcion phyproof® Reference Substance
PHL89757
Physcion
antibiotic activity spectrum
fungi
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥98%
Gene Information
human ... ELA2(1991)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
human ... IMPDH1(3614), IMPDH2(3615)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Physcion
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)