C5488
Anti-Calcium Channel (α1G Subunit) (T-type Voltage-Gated Ca2+ Channel) antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, fractionated antiserum, buffered aqueous solution
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
fractionated antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
western blot: 5-10 μg/mL
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CACNA1G(8913)
mouse ... Cacna1g(12291)
rat ... Cacna1g(29717)
Specificità
Immunogeno
Stato fisico