E5878
Epitestosterone
Sinonimo/i:
17α-Hydroxy-4-androsten-3-one, 4-Androsten-17α-ol-3-one, cis-Testosterone, Isotestosterone
About This Item
Prodotti consigliati
drug control
Home Office Schedule 4.2
Stringa SMILE
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)[C@H](O)CC[C@@]24[H]
InChI
1S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h11,14-17,21H,3-10H2,1-2H3/t14-,15-,16-,17+,18-,19-/m0/s1
MUMGGOZAMZWBJJ-KZYORJDKSA-N
Informazioni sul gene
rat ... Ar(24208)
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?