E2153
E-Cadherin/Fc Chimera from mouse
>90% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in NSO cells, lyophilized powder
Sinonimo/i:
L-CAM, Arc-1, Cell-CAM120/80, Epithelial cadherin, Uvomorulin
Scegli un formato
550,00 €
Prezzo di listino1.100,00 €Risparmia il 50%Scegli un formato
About This Item
550,00 €
Prezzo di listino1.100,00 €Risparmia il 50%Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in NSO cells
Sterilità
sterile; sterile-filtered
Saggio
>90% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized powder
PM
monomer calculated mol wt 88.2 kDa
~120 kDa by SDS-PAGE (reducing)
calculated mol wt 88.2 kDa
Confezionamento
pkg of 50 μg
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
endotoxin, tested
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
mouse ... Cdh1(12550)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?