SAB4200731
Anti-Pan-Cadherin antibody, Mouse monoclonal
clone CH-19, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-Pan Cadherin
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
CH-19, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
~135 kDa
Reattività contro le specie
guinea pig, canine, frog, bovine, human, cat, monkey, rabbit, mouse, ferret, snake, hamster, chicken, Psammomys (sand rat), rat
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
immunoblotting: 0.125-0.25 μg/mL using HeLa cell extract
immunofluorescence: 5-10 μg/mL using HeLa cells
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CDH1(999)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
- immunoblotting
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)