E0270
Ethylenediaminetetraacetic acid tripotassium salt dihydrate
98% (titration)
Sinonimo/i:
EDTA tripotassium salt, Edathamil, Tripotassium ethylenediaminetetraacetate dihydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Saggio
98% (titration)
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: chelator
pH
8-9 (20 °C, 50 g/L)
Punto di fusione
182 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
3 M KOH: 160 mg/mL, clear, colorless
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[K+].[K+].[K+].[H]O[H].[H]O[H].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.3K.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;2*1H2/q;3*+1;;/p-3
MAPFUJCWRWFQIY-UHFFFAOYSA-K
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
Organi bersaglio
Respiratory Tract
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2