D9885
DEAE-Dextran hydrochloride
powder
Sinonimo/i:
Diethylaminoethyl-dextran hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
bacterial (Leuconostoc mesenteroides)
Forma fisica
powder
Grado di funzionalizzazione
~3.2% nitrogen
Intervallo di pH utile
4.0 - 6.0
Solubilità
H2O: soluble 100 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Temperatura di conservazione
room temp
Categorie correlate
Applicazioni
Nota sulla preparazione
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
Dextrans are polysaccharides with molecular weights ≥1,000 Dalton, featuring a linear backbone of α-linked d-glucopyranosyl repeating units.