Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
D9321
D-dimer, Human
from human plasma, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Fibrin degradation fragment, Fragment D-dimer
Origine biologica
human plasma
Stato
buffered aqueous solution
PM
Mw ~200 kDa
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 risposta-
Utile?
-
-
What is the level of fragment D-dimer in a healthy individual?
1 risposta-
The normal level of fragment D-dimer in a healthy individual is reported to be less than 0.37 ug/mL in plasma.Lawler, C.M., et. al, Blood, 76, 1341-1348