D7297
Miscela 10 mM di desossinucleotidi
Molecular Biology Reagent
Sinonimo/i:
Deoxynucleotide Mix, 10 mM, 25mM dNTP mix, dNTP mix, dNTPs
Saggio
(PCR)
Forma fisica
liquid
Concentrazione
25 mM
Colore
colorless
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
The Deoxynucleotide mix is a convenient premixed dNTP solution containing 25 mM each of dATP, dCTP, dGTP, and TTP sodium salts in high-quality molecular biology grade water.
Applicazioni
Deoxynucleotide Mix, 25mM has been used as a component of the DNA amplification mixture for polymerase chain reaction (PCR).
Caratteristiche e vantaggi
- Purezza di ciascun dNTP: Minimo 99%
- Formulato in proporzioni convenienti; 1 μL è usato per 50 μL di PCR
- Quantità equimolari di ciascun dNTP significa meno pipettare.
- Minimizzare il rischio di contaminazione nella PCR
- I dNTPs UltrePure contribuiscono ad ottimizzare consistenza e rese nelle reazioni PCR più critiche.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3