D4516
N-Dodecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulfonate
≥98% (TLC)
Sinonimo/i:
3-(N,N-Dimethyldodecylammonio)propanesulfonate, 3-(N,N-Dimethyllaurylammonio)propanesulfonate, 3-(Dodecyldimethylammonio)propanesulfonate, 3-(Lauryldimethylammonio)propanesulfonate, Dodecyldimethyl(3-sulfopropyl)ammonium hydroxide inner salt, Lauryl sulfobetaine, SB3-12
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
zwitterionic
Saggio
≥98% (TLC)
PM
micellar avg mol wt 18,500
Numero d'aggregazione
55
Conducibilità
<20 μmho per cm at 24 °C (0.1 M aqueous solution)
CMC
2-4 mM (20-25°C)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C17H37NO3S/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15-18(2,3)16-14-17-22(19,20)21/h4-17H2,1-3H3
IZWSFJTYBVKZNK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Sostituito da