Vai a
D2158
Histodenz
nonionic density gradient medium
Histodenz™
1 recensori su 1 hanno ricevuto un prodotto campione o hanno partecipato a una promozione
Sinonimo/i:
5-(N-2,3-diidrossipropilacetamido)-2,4,6-triiodo-N,N′-bis(2,3-diidrossipropil)isoftalamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
504,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H26I3N3O9
Numero CAS:
Peso molecolare:
821.14
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
EC Number:
266-164-2
Beilstein/REAXYS Number:
2406632
MDL number:
504,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
form
powder
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
CC(=O)N(CC(O)CO)c1c(I)c(C(=O)NCC(O)CO)c(I)c(C(=O)NCC(O)CO)c1I
InChI
1S/C19H26I3N3O9/c1-8(29)25(4-11(32)7-28)17-15(21)12(18(33)23-2-9(30)5-26)14(20)13(16(17)22)19(34)24-3-10(31)6-27/h9-11,26-28,30-32H,2-7H2,1H3,(H,23,33)(H,24,34)
InChI key
NTHXOOBQLCIOLC-UHFFFAOYSA-N
General description
HistoDenz, o ioexolo, è un mezzo di contrasto radiopaco non ionico sviluppato specificamente come mezzo iodato a gradiente di densità.
Application
HistoDenz è adatto per qualunque tipo di separazione, dalle macromolecole alle cellule vitali, sia per centrifugazione zonale che isopicnica.
  • È stato usato per l'isolamento e la coltura di cellule stellate epatiche.
  • È stato impiegato anche per l'estrazione di cellule microbiche da campioni ambientali.
  • È stato usato nella colorazione con LacZ (β-galattosidasi).
  • È stato impiegato anche per l'arricchimento di gonociti.
Features and Benefits
HistoDenz offre numerose proprietà favorevoli come mezzo per la separazione su gradiente.
  • Presenta tossicità molto bassa, osmolalità bassa, densità alta e viscosità bassa (rispetto al saccarosio).
  • È idrosolubile, non ionico e chimicamente quasi inerte.
Legal Information
Histodenz is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
PHR1931PHR332774147
Histodenz™ nonionic density gradient medium
Sigma-Aldrich
D2158
Histodenz
Iohexol Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1931
Iohexol
Iohexol analytical standard
Supelco
74147
Iohexol
description
nonionic density gradient medium
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
description
analytical standard
form
powder
form
solid
form
-
form
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
application(s)
hematology
histology
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
application(s)
clinical testing
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
Recensioni
Filtri attivi
  1. 1 recensione solo con voto