The cell transformation chemically competent transformation efficiency is : ≥1 x 106 cfu/μg.
CMC0019
OverExpress™ C43(DE3) Chemically Competent Cells
Escherichia coli, rod shaped
Sinonimo/i:
C43 strain
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
OverExpress™ C43(DE3) Chemically Competent Cells, for the highest protein expression
Origine biologica
Escherichia coli
Grado
Molecular Biology
Modalità di accrescimento
adherent or suspension
Morfologia
rod shaped
tecniche
microbiological culture: suitable
Trasformazione cellulare
competent cell type: chemically competent
transformation efficiency: ≥1 x 106 cfu/μg
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Descrizione generale
Genotype
F – ompT hsdSB (rB- mB-) gal dcm (DE3)
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Express genes cloned into any T7 vector with these BL21(DE3) derivatives
- Effective in expressing toxic & membrane proteins
- Cited in over 350 research articles
Componenti
- OverExpress C43(DE3) chemically competent cells
- pUC 19 transformation control DNA
- recovery medium for expression
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Protocol for OverExpress™ Chemically Competent Cells. Product Numbers: CMC0017, CMC0018, CMC0019, CMC0020, CMC0023, CMC0024
-
위 제품의 efficiency 가 어떻게 되나요?
1 risposta-