CMC0008
STEADY Chemically Competent Cells
Escherichia coli, rod shaped
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
STEADY Chemically Competent Cells, for plasmid production using unstable DNA
Origine biologica
Escherichia coli
Grado
Molecular Biology
Stato
buffered aqueous solution
Modalità di accrescimento
adherent or suspension
Morfologia
rod shaped
tecniche
microbiological culture: suitable
Trasformazione cellulare
competent cell type: chemically competent
transformation efficiency: >1 x 108 cfu/μg
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Descrizione generale
Clones with inverted repeats or other sequnces prone to recombination are commonly found in retroviral genes, and require cells such as this product to be propagated stably.
Genotype
recA13 supE44 ara-14 galK2 lacY1 proA2 rpsL20(StrR) xyl-5 λ– leu mtl-1 F– mcrB mrr hsdS20(rB–, mB–)
Caratteristiche e vantaggi
- Clone unstable sequences with reliable results
- Available as chemically competent or electrocompetent cells
- Your choice of two packaging formats
- High efficiency: over 1 × 108 cfu/μg (chemi) or 1 × 1010 cfu/μg (electro)
- Excellent value
Componenti
- STEADY chemically competent cells
- pUC 19 transformation control DNA
- recovery medium for cloning
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)