Documenti fondamentali
CLS4873
Contenitori per reagenti Corning® Costar®
white polystyrene, capacity 100 mL, pack of 100 ea (Individually wrapped)
Sinonimo/i:
Pipette tips for Velocity
Scegli un formato
100 EA
411,00 €
411,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 EA
411,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121522
NACRES:
NB.14
411,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
U-bottom bottom
white polystyrene
Sterilità
sterile
Confezionamento
pack of 100 ea (Individually wrapped)
Produttore/marchio commerciale
Corning 4873
Capacità
100 mL
Descrizione generale
Serbatoi per reagenti Corning® Costar®, sterili monouso, per il riempimento ripetitivo delle pipette multicanale. Questi serbatoi sono apirogeni e privi di contaminazionie da Dnasi e RNasi
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)