Documenti fondamentali
CLS4872
Contenitori per reagenti Corning® Costar®
white polystyrene, capacity 100 mL, pack of 200 ea (Bulk)
Sinonimo/i:
Pipette tips for Velocity
About This Item
Codice UNSPSC:
41121522
NACRES:
NB.14
Materiali
U-bottom bottom
white polystyrene
Sterilità
sterile
Confezionamento
pack of 200 ea (Bulk)
Produttore/marchio commerciale
Corning 4872
Capacità
100 mL
Descrizione generale
Serbatoi per reagenti Corning® Costar®, sterili monouso, per il riempimento ripetitivo delle pipette multicanale. Questi serbatoi sono apirogeni e privi di contaminazionie da Dnasi e RNasi
Applicazioni
Corning® Costar® reagent reservoirs haVE been used with multi-channel pipettors for seamless transfer of samples, buffers, or reagents into ELISA microplates.
Caratteristiche e vantaggi
  • Sterile, disposable reservoirs for efficient reagent handling
  • Non-pyrogenic
  • Free from DNase/RNase contamination
  • Made from modified polystyrene (white)
  • Convenient 100 mL capacity
  • Compatible with multichannel pipettors
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)