Documenti
CLS4870
Contenitori per reagenti Corning® Costar®
white polystyrene, capacity 50 mL
Sinonimo/i:
Pipette tips for Velocity
About This Item
Codice UNSPSC:
41121522
NACRES:
NB.13
Materiali
U-bottom bottom
white polystyrene
Sterilità
sterile
Confezionamento
pkg of 200 ea
pkg of 5 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 4870
Capacità
50 mL
Descrizione generale
Serbatoi per reagenti Corning® Costar®, sterili monouso, per il riempimento ripetitivo delle pipette multicanale. Questi serbatoi sono apirogeni e privi di contaminazionie da Dnasi e RNasi
Applicazioni
I serbatoi per reagente Corning® Costar possono essere impiegati con i pipettatori multicanale per trasferire campioni, tamponi o reagenti alle micropiastre per saggi ELISA.
Caratteristiche e vantaggi
I serbatoi per reagente Costar® sono prodotti con polistirene modificato e sono sterili e monouso.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Protocolli
SEC-MS protocol for rapid glycoprofiling of monoclonal antibodies with antibody purification and mass spectrometer calibration.