CLS4711
Corning® universal fit hinged racked pipet tips
1-200 μL pipet tips, yellow, sterile, 10 racks/case, 960 tips/case
Sinonimo/i:
pipet tips, pipette tips
Scegli un formato
72,90 €
Scegli un formato
About This Item
72,90 €
Prodotti consigliati
Materiali
round polypropylene tip
yellow tip
Sterilità
sterile
Caratteristiche
DNase free
RNase free
barrier: no
disposable
endotoxin free
filter: no
graduation: no
insert racks without hinged lid
Confezionamento
rack of 96
Produttore/marchio commerciale
Corning 4711
Intervallo di volume
1-200 μL
Volume
1—200 μL
Descrizione generale
- For use with 1-200 μL and 100-1000 μL single and multichannel pipettors
- 200 μL racks have 96 tips per rack; 1000 μL racks have 100 tips per rack
- Exceptional durability - all Corning tip racks stand up to the demands of use with multichannel pipettors and withstand repeated autoclaving cycles
- Certified RNase-/DNase-free and nonpyrogenic
- Available sterile and nonsterile
- Tips are not graduated
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)