CLS4806
Corning® universal fit pipet tips
1-200 μL universal fit stack rack pipet tips, natural, non-sterile, 10 racks/case, 4800 tips/case
Sinonimo/i:
pipet tips, pipette tips
Scegli un formato
89,90 €
Scegli un formato
About This Item
89,90 €
Prodotti consigliati
Materiali
natural tip
polypropylene
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
DNase free
RNase free
barrier: no
disposable
endotoxin free
filter: no
graduation
Confezionamento
rack of 480
Produttore/marchio commerciale
Corning 4806
Intervallo di volume
1-200 μL
Volume
1—200 μL
Categorie correlate
Descrizione generale
Corning Universal Fit ploypropylene pipet tips are designed to provide a reliable fit with all major brand pipettors and have a bevelled orifice to help ensure fluid delivery. All racked tips are certified RNase/DNase free and nonpyrogenic.
- Reliable fit with all major brand pipettors
- Bevelled orifice to help ensure fluid delivery
- Certified RNase/DNase free and nonpyrogenic
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)