Documenti fondamentali
CLS4627
Corning® disposable aseptic transfer cap, microcarriers
MPC fitting, sterile, weight 100 g
Sinonimo/i:
Corning cap
Scegli un formato
1 EA
260,00 €
260,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
260,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
260,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
orange polypropylene cap (disposable)
Sterilità
sterile
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 4627
Dimens. tappo
45 mm
D.I. × D.E. × lungh. tubo
1/4 in. × 3/8 in. × 30 in., chemical resistant, heat sealable flexible
Peso
100 g
Categorie correlate
Descrizione generale
Corning microcarriers with Corning CellBIND, low concentration Synthemax II, and untreated surfaces are available in 100 g and 500 g bottles that can be fitted with Corning aseptic transfer caps to prevent adventitious contamination during bioreactor loading. These aseptic transfer caps are sterile (10-6 SAL), and individually double bagged. Microcarriers and aseptic transfer caps are sold separately.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)