CLS11465
Corning® Erlenmeyer flask, with aseptic connector
volume 2 L, I.D. 1/4 in., sterile
Sinonimo/i:
Corning container
Scegli un formato
558,00 €
Scegli un formato
About This Item
558,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
polycarbonate
Descrizione
plain
Sterilità
sterile
Caratteristiche
cap: no
C-Flex tubing
Confezionamento
case of 2
Produttore/marchio commerciale
Corning 11465
Diam. int.
1/4 in.
Capacità
2 L
Volume
2 L
20000 mL
Raccordi
male luer lock
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)