Vai a
M9043
Cultispher®
-S standard porosity, High thermal stability
Sinonimo/i:
Cell culture matrix
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
264,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41100000
264,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
gelatin
sterility
non-sterile
bead size
130-380 μm
particle size
130-380 μm
density
1.02-1.04 g/cm3 at 25 °C
General description
Macroporous gelatin-coated microcarrier beads. General purpose beads for anchorage-dependent cells.
Legal Information
Cultispher is a registered trademark of Percell Biolytica AB
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
M9418CLS4620CLS4621
Cultispher® -S standard porosity, High thermal stability
Sigma-Aldrich
M9043
Cultispher®
Cultispher® -G standard porosity
Sigma-Aldrich
M9418
Cultispher®
Corning® microcarriers enhanced attachment, weight 100 g
CLS4620
Corning® microcarriers
Corning® microcarriers enhanced attachment, weight 500 g
CLS4621
Corning® microcarriers
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
-
sterility
-
material
gelatin
material
gelatin
material
-
material
-
density
1.02-1.04 g/cm3 at 25 °C
density
1.02-1.04 g/cm3 at 25 °C
density
~1.026 g/mL
density
~1.026 g/mL
particle size
130-380 μm
particle size
130-380 μm
particle size
-
particle size
-
bead size
130-380 μm
bead size
130-380 μm
bead size
-
bead size
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cultispher®
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)