CLS431470
Provette da centrifuga da 15 mL Corning®
15 mL centrifuge tubes, polypropylene, conical bottom w/ no cap, sterile, natural, 500/cs
Sinonimo/i:
15 ml centrifuge tubes, centrifuge tubes, polypropylene centrifuge tubes
Scegli un formato
130,00 €
Scegli un formato
About This Item
130,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
conical bottom tube
polypropylene
Sterilità
sterile
Caratteristiche
RCF 12000 × g
cap: no
disposable
graduations 1.5 ‑ 14.5 mL
self-standing: no
Confezionamento
pack of 25
case of 500
Produttore/marchio commerciale
Corning 431470
Parametri
12000 × g max. RCF
D.E. × lungh.
17.5 mm × 118.5 mm
Capacità
15 mL
Colore
clear
natural
Categorie correlate
Descrizione generale
Il tappo CentriStar™, con una parte superiore facile da inserire e da togliere, offre un′ergonomia avanzata grazie alle zigrinature più ampie e al design con bordo ribaltabile. Tutte le provette sono disponibili in una gamma di confezioni.
- Sterili, certificate apirogene e prive di DNasi/RNasi
- Scale graduate stampate in nero e ampio riquadro bianco per l′etichettatura
- La RCF massima per le provette in PET è 3600 x g
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)