Documenti fondamentali
Z740420
Tamper proof specimen containers
size 300 mL
Scegli un formato
100 EA
180,00 €
180,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 EA
180,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
180,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
polypropylene cap
polypropylene container
Confezionamento
pack of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
Simport C581-300
Misura
300 mL
Descrizione generale
These disposable containers are ideal for collection, transport and storage of fluids, powders, solids, pathology specimens and hazardous samples. Tight-fitting lids prevent leaks and odors. They incorporate a tamperproof lid which is opened by first removing tab on side of lid, then by lifting the cover. They resist temperatures up to 80 °C. The two larger sizes are supplied with a plastic handle for easy carrying.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)