CLS3338
Corning® CellBIND® Multiple Well Plate
size 48 wells, flat clear bottom, sterile, lid
Sinonimo/i:
48 well culture plate, cell culture multiwell plate, cell culture plates
Scegli un formato
335,00 €
Scegli un formato
About This Item
335,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
clear polystyrene plate
flat bottom wells clear
flat clear bottom
polystyrene
Sterilità
sterile
sterile
Caratteristiche
lid
lid
skirt
Confezionamento
pack of 5 ea
case of 50 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 3338
Misura
48 wells
Area superficiale
0.95 cm2 , cell growth area
Volume pozzetto
1.6 mL
Volume di lavoro pozzetto
0.19-0.285 mL
Colore
clear
Compatibilità
suitable for (cell culture involving anchorage-dependant cell lines)
Tipo di binding
CellBIND® surface
Categorie correlate
Descrizione generale
- Nonreversible lids with condensation rings to reduce contamination
- Individual alphanumerical codes for well identification
- Uniform footprint for ease in stacking
- CellBIND® surface treated for optimal cell attachment
- Sterilized by gamma irradiation
- Certified nonpyrogenic
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)