CLS430599
Piastre per coltura con trattamento per coltura tissutale Corning®
D × H 150 mm × 25 mm
Sinonimo/i:
petri dish
Scegli un formato
261,00 €
Scegli un formato
About This Item
261,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
polystyrene
round
Sterilità
sterile
Confezionamento
sleeve of 5
Produttore/marchio commerciale
Corning 430599
D × alt.
150 mm × 25 mm
Area superficiale
148 cm2
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Prodotte da polistirene vergine otticamente trasparente
- Trattate per un attaccamento ottimale delle cellule
- Sterilizzate mediante irraggiamento gamma e certificate non pirogeniche
- Il profilo sagomato consente di impilarle per facilitarne l′impiego manuale e il trasporto
- Il coperchio è dotato di sfiati per consentire uno scambio costante di gas
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)