CLS354089
Corning® BioCoat™ Collagen I #1 German Glass Coverslip
size 22 mm, round glass, pkg of 60 ea (1 pack, Bulk Packed)
Sinonimo/i:
slides, coverslip
Scegli un formato
280,00 €
Scegli un formato
About This Item
280,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
round glass
Confezionamento
pkg of 60 ea (1 pack, Bulk Packed)
Produttore/marchio commerciale
Corning 354089
Misura
22 mm
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)