CLS354085
Corning® BioCoat™ Poly-L-Lysine #1 German Glass Coverslip
size 12 mm
Sinonimo/i:
slides, coverslip
Scegli un formato
375,00 €
Scegli un formato
About This Item
375,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
glass
Confezionamento
pkg of 80 ea (2 packs )
Produttore/marchio commerciale
Corning 354085
Misura
12 mm
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)