Documenti fondamentali
CLS354087
Corning® BioCoat Poly-D-Lysine/Laminin #1 German Glass Coverslip
size 12 mm, pkg of 80 ea (1 pack,Bulk Packed)
Sinonimo/i:
slides, coverslip
Scegli un formato
80 EACH
402,00 €
402,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
80 EACH
402,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.13
402,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
glass
Confezionamento
pkg of 80 ea (1 pack,Bulk Packed)
Produttore/marchio commerciale
Corning 354087
Misura
12 mm
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Applicazioni
Cell culture
Note legali
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)