CLS353263
Corning® Falcon® 96 Well Library Storage Plate
conical clear polypropylene, sterile
Sinonimo/i:
96 multiwell plate
Scegli un formato
367,00 €
Scegli un formato
About This Item
367,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
conical clear polypropylene
Sterilità
sterile
Produttore/marchio commerciale
Corning 353163
Misura
96 well
Applicazioni
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)