CLS352006
Corning® Falcon® Polypropylene Round Bottom Test Tubes
capacity 14 mL, cap, snap, sterile, individually wrapped
Sinonimo/i:
culture tube
Scegli un formato
178,00 €
Scegli un formato
About This Item
178,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
round polypropylene
Sterilità
sterile
Caratteristiche
cap snap
individually wrapped
Produttore/marchio commerciale
Corning 352006
Capacità
14 mL
Applicazioni
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)