Documenti fondamentali
CLS352235
Corning® Falcon® Round Bottom Test Tubes
capacity 5 mL, cap, cell-strainer, sterile, case of 500
Sinonimo/i:
Falcon round bottom tubes, Round bottom test tubes
Scegli un formato
500 EACH
654,00 €
654,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 EACH
654,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121700
NACRES:
NB.13
654,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
round polystyrene
Sterilità
sterile
Caratteristiche
cap cell-strainer
Confezionamento
case of 500
Produttore/marchio commerciale
Corning 352235
Capacità
5 mL
Applicazioni
Liquid Handling
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)