CLS352053
Corning® Falcon® Polypropylene Round Bottom Test Tubes
capacity 5 mL, cap: no, sterile
Sinonimo/i:
culture tube
Scegli un formato
192,00 €
Scegli un formato
About This Item
192,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
round polypropylene
Sterilità
sterile
Caratteristiche
cap: no
Produttore/marchio commerciale
Corning 352053
Capacità
5 mL
Applicazioni
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)