CLS352058
Corning® Falcon® Round Bottom Test Tubes
capacity 5 mL, cap, snap, sterile, case of 500
Sinonimo/i:
culture tube
Scegli un formato
135,00 €
Scegli un formato
About This Item
135,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
round polystyrene
Sterilità
sterile
Caratteristiche
cap snap
Confezionamento
case of 500
Produttore/marchio commerciale
Corning 352058
Capacità
5 mL
Applicazioni
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)