Documenti fondamentali
CLS351006
Corning® Falcon® Bacteriological Petri Dish
W × H 50 mm × 9 mm, lid, tight-fit, sterile
Sinonimo/i:
plastic cell culture dish
Scegli un formato
500 EACH
258,00 €
258,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 EACH
258,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.13
258,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
polystyrene
Sterilità
sterile
Caratteristiche
lid tight-fit
Produttore/marchio commerciale
Corning 351006
tecniche
microbiological culture: suitable
Largh. × alt.
50 mm × 9 mm
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)