Merck
Piastre di Petri
Piastra di Petri in vetro
Le piastre di Petri sono recipienti poco profondi di plastica trasparente (solitamente policarbonato o polistirene) o vetro borosilicato, con o senza coperchio. Sono comunemente utilizzate in microbiologia per coltivare o osservare microrganismi come batteri e funghi. Queste piastre forniscono un ambiente sterile dove coltivare i microrganismi e spesso vengono riempite di un substrato agarizzato ricco di nutrienti che ne favorisce la crescita. Trovano impiego anche per altre applicazioni, tra le quali le colture cellulari e le analisi di controllo della qualità nell’industria alimentare. Possono essere monouso o riutilizzabili; queste ultime sono in grado di sopportare numerosi cicli di sterilizzazione (a calore secco o umido).
Piastre di Petri in policarbonato/ polistirene
Piastre di coltura Nunc e Nunclon®
Queste piastre circolari in polistirene sterili sono irradiate ai raggi gamma. Sono disponibili con superfici trattate e non trattate e solitamente sono dotate di coperchio con o senza ventilazione. Queste piastre sono solitamente utilizzate per scopi di coltura cellulare.
Piastre di Petri Corning® Falcon® per batteriologia
Queste piastre fabbricate in polistirene vergine che assicura un’ottima trasparenza sono sterili e dotate di coperchio. Sono adatte per le colture microbiologiche.
Piastre di Petri Corning® con superfici trattate per colture cellulari
Queste piastre in polistirene estremamente trasparente sono disponibili in versione sterile e non sterile. A base circolare o quadrata, in plastica standard o a elevata resistenza, per garantire una ventilazione ottimale sono dotate di coperchio con triplo sfiato.  
Piastre di Petri Greiner per colture cellulari
Queste piastre fabbricate in polistirene vergine che assicura un’ottima trasparenza sono sterili e dotate di coperchio. Sono disponibili nella versione per la coltura di tessuti in cui le superfici hanno subito un trattamento che garantisce un attaccamento ottimale delle cellule, oppure nella versione a bassissimo attaccamento con pareti trattate in modo da inibire l’aderenza delle cellule.  
Piastre per la coltura di tessuti TPP®
Queste piastre circolari in polistirene di alta qualità sono sterili, otticamente trasparenti e irradiate ai raggi gamma. La base è trattata per la coltura di tessuti e presenta un anello dentellato sul fondo che aumenta la maneggevolezza.
Piastre di Petri con tamponi Petri-Pad
Queste piastre di Petri monouso in plastica sono precaricate con tamponi assorbenti per l’incubazione dei microrganismi catturati mediante filtrazione su membrana. Questo prodotto è compatibile con un’intera gamma di terreni in fiala, tra cui quelli per lieviti e muffe, per conte totali e per l’identificazione e la conta di microrganismi specifici, ad esempio gli E. coli.
Piastre di Petri in vetro
Piastre di Petri in Pyrex®
Fabbricate in vetro borosilicato, le piastre di Petri in Pyrex® sono piatte, trasparenti e dotate di coperchio. I bordi nervati della piastra assicurano una maggiore resistenza meccanica e uno spazio uniforme tra il fondo e la parete laterale del coperchio, minimizzando efficacemente i fenomeni di capillarità causati dall'umidità condensata sui lati. Non sono sensibili né ai trattamenti chimici, né alle condizioni termiche cui sono comunemente sottoposte in laboratorio, anche quando la sterilizzazione viene effettuata di routine.
Piastre di Petri BRAND ®
Fabbricate in vetro sodico-calcico, le piastre di Petri non sterili Brand® sono dotate di coperchio. Sia la base che il coperchio sono piatti e privi di bolle e striature.
Piastre di Petri Aldrich Essentials
Queste piastre di Petri non sterili sono prodotte in vetro sodico-calcico. La loro superficie non è trattata e sono dotate di coperchio.
Piastre di Petri/ da coltura Foxx Life Sciences Borosil®
Sono piastre di Petri monouso di qualità eccellente, compatibili con la maggior parte dei sistemi automatizzati. Offrendo una trasparenza ottica eccezionale, sono adatte per sopi di microscopia. Possono essere impilate, consentendo di risparmiare spazio negli incubatori. Il coperchio delle piastre ventilate è rialzato per consentire uno scambio gassoso e un’evaporazione superiori; nelle piastre non ventilate, invece, il coperchio è piatto, evita l’evaporazione e agevola l’incubazione per periodi prolungati, particolarmente adatti per le applicazioni anaerobiche. Per garantire i migliori risultati in tutte le applicazioni, queste piastre asettiche vengono prodotte in camere bianche in cui la carica microbica è ridotta.
Piastre di Petri Corning® in vetro sodico-calcico
Fabbricate in vetro sodico-calcico, queste piastre di Petri non sterili, circolari, sono riutilizzabili e dotate di coperchio.
Piastre di Petri Duran® (a settori)
Queste piastre sono disponibili anche nelle versioni suddivise in settori; sono utilizzate per la preparazione dell’agar e per attività biologiche e cliniche.