CLS3365
Corning® 96 Well Storage Microplate
round bottom clear, polypropylene, bag of 25 ×, non-sterile, lid: no
Sinonimo/i:
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates
Scegli un formato
378,00 €
Scegli un formato
About This Item
378,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
polypropylene
round bottom clear
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
lid: no
Produttore/marchio commerciale
Corning 3365
Confezionamento
bag of 25 ×
Misura
96 wells
Volume pozzetto
330 μL
Volume di lavoro pozzetto
75-200 μL
Colore
clear
Compatibilità
suitable for (general storage, liquid handling; automated applications)
Tipo di binding
non-treated surface
Categorie correlate
Caratteristiche e vantaggi
- Corning® 96 well microplates support various assay and storage application requirements.
- Features uniform skirt heights for the greater robotic gripping surface.
- Resistant to most solvents including DMSO, ethanol, methanol.
- RNase-/DNase-free.
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)