Documenti fondamentali
CLS2975246
Corning® cover glasses
rectangular, No. 1, W × L 24 mm × 60 mm
Sinonimo/i:
coverslips, glass covers, slide covers
Scegli un formato
1000 EA
441,00 €
441,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1000 EA
441,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.16
441,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
borosilicate glass
rectangular
Confezionamento
pack of 100 ea
case of 1000 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 2975-246
Largh. × lungh.
24 mm × 60 mm
Tipo di binding
non-treated surface
Caratteristiche e vantaggi
  • Corning® cover glasses are made from optically clear borosilicate glass.
  • Chemically resistant cover glasses are not affected by weathering or surface attachment.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 9
1 of 9
Corning® cover glasses square, No. 1, W x L 22 mm x mm
CLS284522
Corning® cover glasses
BRAND® cover glass L × W 24 mm × 50 mm, rectangular
BR470819
BRAND® cover glass
Corning® cover glasses square, No. 2, W × L 25 mm × 25 mm
CLS285525
Corning® cover glasses
BRAND® cover glass L × W 24 mm × 40 mm, rectangular
BR470816
BRAND® cover glass
Corning® cover glasses rectangular, No. 11/2, W × L 22 mm × 50 mm
CLS2980225
Corning® cover glasses
Corning® cover glasses square, No. 11/2, W × L 22 mm × 22 mm
CLS285022
Corning® cover glasses
Cover glasses size 24 mm × 50 mm
C8181
Cover glasses
Cover glasses size 24 mm × 40 mm
C7931
Cover glasses
Cover glasses size 22 mm × 22 mm
C9802
Cover glasses