CLS2975245
Corning® cover glasses
rectangular, No. 1, W × L 24 mm × 50 mm
Sinonimo/i:
coverslips, glass covers, slide covers
Scegli un formato
290,00 €
Scegli un formato
About This Item
290,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
rectangular
Confezionamento
pack of 100 ea
case of 1000 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 2975-245
Largh. × lungh.
24 mm × 50 mm
Tipo di binding
non-treated surface
Caratteristiche e vantaggi
- Corning® cover glasses are made from optically clear borosilicate glass.
- Chemically resistant cover glasses are not affected by weathering or surface attachment.
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)